Learn More
4,4'-Difluorbenzhydrol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456957
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11456957 100 g 100 Gramm
11436957 5 g 5 Gramm
11446957 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11456957 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14370.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 365-24-2 | C13H10F2O | 220.219 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 365-24-2
Summenformel C13H10F2O
Molekulargewicht (g/mol) 220.219
MDL-Nummer MFCD00000357
InChI-Schlüssel WCTZPQWLFWZYJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-difluorobenzhydrol, bis 4-fluorophenyl methanol, bis-4-fluorophenyl-methanol, 4,4'-difluorobenzhydryl alcohol, bis 4-fluorophenyl methan-1-ol, 4,4'-diflurobenzylmethanol, pubchem14058, 4,4'-diflourobenzhydrol, 4,4'-difluoro benzhydrol, 4,4'-difluoro-benzhydrol
PubChem CID 123049
IUPAC-Name bis(4-Fluorphenyl)methanol
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C2=CC=C(C=C2)F)O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Difluorobenzhydrol
Schmelzpunkt 45°C to 49°C
Siedepunkt 142°C to 144°C (3 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 100 g
Beilstein 2332258
Formelmasse 220.22
Reinheit (%) ≥98%