Learn More
4,4-Difluorcyclohexancarbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30386873
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
25 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30386873 25 g 25 Gramm
30382740 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30386873 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44569525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic Acid
CAS 122665-97-8
Summenformel C7H10F2O2
Menge 25 g
Synonym 4,4-Difluorocyclohexane-1-carboxylic Acid, 4,4-Difluorocyclohexanoic Acid, 4,4-Difluorocyclohexylcarboxylic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C7H10F2O2/c8-7(9)3-1-5(2-4-7)6(10)11/h5H,1-4H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)C1CCC(F)(F)CC1
IUPAC-Name 4,4-Difluorcyclohexan-1-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 164.15
Formelmasse 164.0649