Learn More
(4,4-Difluorocyclohexyl)Methanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15294914 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15294914 5 g 5 Gramm
15284914 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15294914 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 452470050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 178312-48-6 | C7H12F2O | 150.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 178312-48-6
Summenformel C7H12F2O
Molekulargewicht (g/mol) 150.17
MDL-Nummer MFCD11847775
InChI-Schlüssel XJZNZSLOHZLFQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-difluorocyclohexyl methanol, 4,4-difluoro-cyclohexyl-methanol, 4,4-difluorocyclohexane-1-methanol, cyclohexanemethanol, 4,4-difluoro, 4,4-difluorocyclohexanemethanol, 4,4-difluoro cyclohexyl methanol, 4,4-difluoro-cyclohexyl methanol, 4,4-difluorocyclohexyl-methanol
PubChem CID 21184133
IUPAC-Name (4,4-Difluorcyclohexyl)methanol
SMILES OCC1CCC(F)(F)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4, 4-Difluorocyclohexyl)methanol
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 5 g
Formelmasse 150.17
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (4,4-Difluorocyclohexyl)methanol, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.