Learn More
4,4-Difluorpiperidinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308956
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11308956 1 g 1 Gramm
11318956 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11308956 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19555.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 144230-52-4 | Molecular Formula: C5H10ClF2N | Molecular Weight: 157.589 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144230-52-4
Summenformel C5H10ClF2N
Molekulargewicht (g/mol) 157.589
MDL-Nummer MFCD03095381
InChI-Schlüssel OABUKBBBSMNNPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-difluoropiperidine hydrochloride, 4,4-difluoropiperidine hcl, piperidine, 4,4-difluoro-, hydrochloride, 4,4-difluoropiperidine, chloride, 4,4-difluoropiperidin-1-ium chloride, 4,4-difluoropiperidinehydrochloride, pubchem6797, acmc-1bwk7, 4,4-difluoropiperidinehcl, 4,4-difluoropiperidin hcl
PubChem CID 2758351
IUPAC-Name 4,4-Difluorpiperidin;Hydrochlorid
SMILES C1CNCCC1(F)F.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4-Difluoropiperidine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼172°C
Menge 1 g
Beilstein 6812163
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 157.59
Reinheit (%) 98%