Learn More
4,4'-Dihydroxydiphenylether, TRC
Artikelnummer. 30371662
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30371662 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30371662 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4934352.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Dihydroxydiphenyl Ether
CAS 1965-09-9
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C12H10O3
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H10O3/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
SMILES Oc1ccc(Oc2ccc(O)cc2)cc1
Molekulargewicht (g/mol) 202.21
Formelmasse 202.063
Reinheit (%) >95