Learn More
4,4'-Dijodbiphenyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445087
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11445087 25 g 25 Gramm
11455087 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445087 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21970.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3001-15-8 | C12H8I2 | 406.005 g/mol
4,4?-diiodobiphenyl was coupled with (trimethylsilyl) acetylene via a Sonogashira-Hagihara reaction to afford the (trimethylsilyl)ethynyl derivative. 4,4?-diiodobipheny enhanced the expression of the luciferase gene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,4′-Diiodbiphenyl wurde durch Sonogashira-Hagihara-Kupplung mit (Trimethylsilyl)acetylen zu (Trimethylsilyl)ethynylderivat. 4,4′-Diiodbiphenyl verbesserte die Expression des Luciferase-Gens.
Löslichkeit
Löslich in heißem Toluol (sehr schwache Trübung).
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Licht fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3001-15-8
Summenformel C12H8I2
Molekulargewicht (g/mol) 406.005
MDL-Nummer MFCD00001057
InChI-Schlüssel GPYDMVZCPRONLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-diiodobiphenyl, 4,4'-diiodo-1,1'-biphenyl, 4,4'-diiododiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4,4'-diiodo, 1-iodo-4-4-iodophenyl benzene, 4,4-diiodobiphenyl, 4-4'-iodophenyl iodobenzene, 4,4;-diiodobiphenyl, 4,4'-diiododophenyl, pract, 4-iodo-1-4-iodophenyl benzene
PubChem CID 76348
IUPAC-Name 1-Iod-4-(4-iodphenyl)benzol
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)I)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Diiodobiphenyl
Schmelzpunkt 205°C to 211°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3152
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot Toluene(very faint turbidity).
Formelmasse 406
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-Diiodobiphenyl
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,4'-Diiodobiphenyl