Learn More
4,4'-Diisothiocyano-2,2'-Dihydrostilstilbenedisulfonsäure Dinatriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30373828
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30373828 100 mg
30387370 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30373828 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD460501100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150321-88-3
Summenformel C16 H10 N2 O6 S4 . 2 Na
Molekulargewicht (g/mol) 500.5
Synonym 2,2'-(1,2-Ethanediyl)bis[5-isothiocyanatobenzenesulfonic Acid Disodium Salt
IUPAC-Name Disodium; 5-Isothiocyanato-2-[2-(4-Isothiocyanato-2-Sulfonatophenyl)Ethyl]Benzolsulfonat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cc(ccc1CCc2ccc(cc2S(=O)(=O)[O-])N=C=S)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Diisothiocyano-2,2'-dihydrostilbenedisulfonic Acid Disodium Salt
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H12N2O6S4.2Na/c19-27(20,21)15-7-13(17-9-25)5-3-11(15)1-2-12-4-6-14(18-10-26)8-16(12)28(22,23)24;;/h3-8H,1-2H2,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;/q;2*+1/p-2
Formelmasse 499.9217