Learn More
4,4'-Dimethoxybenzil, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10675992 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10675992 25 g Glasflasche 25 Gramm
10012120 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10675992 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 170450250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1226-42-2 | C16H14O4 | 270.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1226-42-2
Summenformel C16H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 270.27
MDL-Nummer MFCD00008405
InChI-Schlüssel YNANGXWUZWWFKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dimethoxybenzil, anisil, p-anisil, 1,2-bis 4-methoxyphenyl ethane-1,2-dione, bis 4-methoxyphenyl ethanedione, ethanedione, bis 4-methoxyphenyl, di-p-anisoyl, p,p'-dimethoxybenzil, 1,2-ethanedione, 1,2-bis 4-methoxyphenyl, 1,2-bis 4-methoxyphenyl-1,2-ethanedione
PubChem CID 71043
IUPAC-Name 1,2-Bis(4-Methoxyphenyl)ethan-1,2-Dion
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=C(C=C2)OC
Specifications
Chemischer Name oder Material 4, 4'-Dimethoxybenzil
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 131.0°C to 134.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H4COCOC6H4OCH3
Menge 25 g
Beilstein 08, 428
Formelmasse 270.27
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Feines Kristallpulver