Learn More
4,4'-Dimethoxychalkon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342876
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11342876 50 g 50 Gramm
11332876 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342876 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10585.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2373-89-9 | C17H16O3 | 268.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2373-89-9
Summenformel C17H16O3
Molekulargewicht (g/mol) 268.31
MDL-Nummer MFCD00025815
InChI-Schlüssel HDXVSZWKIHQDES-LFYBBSHMSA-N
Synonym 4,4'-dimethoxychalcone, e-1,3-bis 4-methoxyphenyl prop-2-en-1-one, 2e-1,3-bis 4-methoxyphenyl prop-2-en-1-one, 1,3-bis 4-methoxyphenyl prop-2-en-1-one, 4,4/'-dimethoxychalcone, 2-propen-1-one, 1,3-bis 4-methoxyphenyl, e-4,4'-dimethoxychalcone, 1,3-bis 4-methoxyphenyl-2-propen-1-one, e-1,3-bis 4-methoxyphenyl-2-propen-1-one, 2e-1,3-bis 4-methoxyphenyl-2-propen-1-one
PubChem CID 5377817
IUPAC-Name (2E)-1,3-bis(4-methoxyphenyl)prop-2-en-1-one
SMILES COC1=CC=C(\C=C\C(=O)C2=CC=C(OC)C=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Dimethoxychalcone
Schmelzpunkt 99°C to 103°C
Menge 50 g
Beilstein 1622293
Formelmasse 268.32
Reinheit (%) 99%