Learn More
4,4'-Dimethoxydiphenylamin, TRC
Artikelnummer. 30388646
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30388646 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30388646 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4610651G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Dimethoxydiphenylamine
CAS 101-70-2
Summenformel C14H15NO2
Menge 1 g
Synonym 4-Methoxy-N-(4-methoxyphenyl)benzenamine, Bis(4-methoxyphenyl)amine, Bis(p-anisyl)amine, Bis(p-methoxyphenyl)amine, Di(4-methoxyphenyl)amine, Di(p-methoxyphenyl)amine, Di-p-anisylamine, Difenam, Fenam M, N,N-Bis(4-methoxyphenyl)amine, N-(4-Methoxyphenyl)-p-anisidine, N-(p-Methoxyphenyl)-p-anisidine, Thermoflex, p,p'-Dimethoxydiphenylamine
InChI-Formel InChI=1S/C14H15NO2/c1-16-13-7-3-11(4-8-13)15-12-5-9-14(17-2)10-6-12/h3-10,15H,1-2H3
SMILES COc1ccc(Nc2ccc(OC)cc2)cc1
IUPAC-Name 4-Methoxy-N-(4-methoxyphenyl)anilin
Molekulargewicht (g/mol) 229.27
Formelmasse 229.1103