Learn More
4,4-Dimethyl-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-1,3-Dion, TRC
Artikelnummer. 30387701
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30387701 10 mg -
30378543 50 mg 50 Milligramm
30385688 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30387701 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD45797810MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5488-36-8
Summenformel C11H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 189.21
SMILES CC1(C)C(=O)NC(=O)c2ccccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H11NO2/c1-11(2)8-6-4-3-5-7(8)9(13)12-10(11)14/h3-6H,1-2H3,(H,12,13,14)
Formelmasse 189.079