Learn More
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7027879
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11461447 1 g 1 Gramm
11471447 5 g 5 Gramm
11481447 25 g -
3 options
Artikelnummer. 11461447
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24936.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1134-35-6 | C12H12N2 | 184.242 g/mol
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine is used as a chemical Intermediate. It can be used for the determination of ferrous and cyanide compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,4′-Dimethyl-2,2′-bipyridin wird als chemisches Zwischenprodukt eingesetzt. Es kann zur Bestimmung von Eisen- und Zyanid-Verbindungen verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Essigsäure, Benzol, Toluol. Sehr wasserlöslich bei pH <2.
Hinweise
Kühl und trocken und unter gut versiegelten Bedingungen lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1134-35-6
Summenformel C12H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 184.242
MDL-Nummer MFCD00006441
InChI-Schlüssel NBPGPQJFYXNFKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridine, 4,4'-dimethyl-2,2'-bipyridyl, 4,4'-dimethyl-2,2'-dipyridyl, 2,2'-bi-4-picoline, 2,2'-bipyridine, 4,4'-dimethyl, 2,2'-bi gamma-picoline, 2,2'-di-4-picolyl, 4-methyl-2-4-methylpyridin-2-yl pyridine, 2,2'-bipyridyl, 4,4'-dimethyl, 4,4-dimethyl-2,2-bipyridyl
PubChem CID 14338
IUPAC-Name 4-Methyl-2-(4-Methylpyridin-2-yl)Pyridin
SMILES CC1=CC(=NC=C1)C2=NC=CC(=C2)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
Schmelzpunkt 171°C to 175°C
Menge 1 g
Beilstein 128995
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,acetic acid,benzene,toluene. Highly soluble in water at pH < 2.
Formelmasse 184.24
Reinheit (%) 98%