Learn More
4,4-Dimethyl-2-Cyclohexen-1-on, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450490
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11450490 1 g 1 Gramm
11383327 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450490 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 017162.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1073-13-8 | C8H12O | 124.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1073-13-8
Summenformel C8H12O
Molekulargewicht (g/mol) 124.18
MDL-Nummer MFCD00009695
InChI-Schlüssel HAUNPYVLVAIUOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-dimethyl-2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethylcyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-2-cyclohexenone, 4,4-dimethylcyclohexenone, 4,4-dimethyl-2-cyclohexene-1-one, 4,4-dimethyl-cyclohex-2-en-1-one, pubchem17152, acmc-1bxzo, 3,3-dimethylcyclohexene-6-one
PubChem CID 136839
IUPAC-Name 4,4-Dimethylcyclohex-2-en-1-on
SMILES CC1(C)CCC(=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one
Dichte 0.944 g/mL
Siedepunkt 73°C to 74°C (14 mmHg)
Flammpunkt 64°C (148°F)
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 124.18
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Flüssigkeit