missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,4-Dimethyl-2-oxazolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7020640
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11480543

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12670.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 30093-99-3 | C5H9NO | 99.13 g/mol

4,4-Dimethyl-2-oxazoline is used in the fictionalization of a non-activated carbon-hydrogen bond.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
4,4-Dimethyl-2-Oxazolin wird bei der Fiktionalisierung einer nicht aktivierten Kohlenstoff-Wasserstoff-Bindung verwendet.

Löslichkeit
Es hydrolysiert mit Wasser.

Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 30093-99-3
Summenformel C5H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 99.13
MDL-Nummer MFCD00014507
InChI-Schlüssel KOAMXHRRVFDWRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-dimethyl-2-oxazoline, 4,4-dimethyloxazoline, 4,4-dimethyl-4,5-dihydrooxazole, oxazole, 4,5-dihydro-4,4-dimethyl, 4,5-dihydro-4,4-dimethyloxazole, pubchem19647, acmc-1cjzq, koamxhrrvfdwrq-uhfffaoysa, 4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole, 4,4-dimethyl-5h-1,3-oxazol-5-yl
PubChem CID 121630
IUPAC-Name 4,4-Dimethyl-5H-1,3-Oxazol
SMILES CC1(C)COC=N1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4,4-Dimethyl-2-oxazoline
Dichte 0.94
Siedepunkt 99°C to 100°C
Flammpunkt 1°C (33°F)
Brechungsindex 1.419
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1209606
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes with water.
Formelmasse 99.13
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4-Dimethyl-2-oxazoline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4,4-Dimethyl-2-oxazoline

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt