Learn More
4,4-Dimethyl-2-pyrrolidinon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15466007
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15466007
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33209.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 66899-02-3 | C6H11NO | 113.16 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Benzoylthiophene sind allosterische Verstärker (AE) mit agonistischer Aktivität am A1-Adenosinrezeptor.
Löslichkeit
Schwerlöslich in Wasser (0.26 g/l) (25 °C),
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66899-02-3
Summenformel C6H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 113.16
MDL-Nummer MFCD09864496
InChI-Schlüssel HGVPKAGCVCGRDQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 637593
IUPAC-Name 4,4-Dimethylpyrrolidin-2-on
SMILES CC1(CC(=O)NC1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4-Dimethyl-2-pyrrolidinone
Schmelzpunkt 38°C to 40°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Synonym 4,4-dimethyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethylpyrrolidine-2-one, 2-pyrrolidone,4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-2-pyrrolidone, 4,4-dimethyl-pyrrolidin-2-one, 4, 4-dimethyl-2-pyrrolidinone
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formelmasse 113.2
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest