Learn More
4,4-Dimethyl-5-oxopentannitril, TRC
Artikelnummer. 30341337
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30341337 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30341337 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB4307905G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4-Dimethyl-5-oxopentanenitrile
CAS 6140-61-0
Summenformel C7H11NO
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H11NO/c1-7(2,6-9)4-3-5-8/h6H,3-4H2,1-2H3
SMILES CC(C)(CCC#N)C=O
IUPAC-Name 4,4-Dimethyl-5-oxopentannitril
Molekulargewicht (g/mol) 125.16
Formelmasse 125.0841