Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-(4-Dimethylaminophenylazo)-benzoesäure Natriumsalz 98 %
Artikelnummer. 10259383 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10259383 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
10695481 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10259383 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 408110025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 845-46-5 | C15H14N3NaO2 | 291.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 845-46-5
Summenformel C15H14N3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 291.27
MDL-Nummer MFCD00020350
InChI-Schlüssel OSCKRHPYZNTEIO-UHFFFAOYSA-M
Synonym p-p-dimethylaminophenylazo benzoic acid sodium salt, 4-4-dimethylaminophenylazo benzoic acid sodium salt, benzoic acid, 4-4-dimethylamino phenyl azo-, sodium salt, benzoic acid, p-p-dimethylamino phenyl azo-, sodium salt, benzoic acid, 4-2-4-dimethylamino phenyl diazenyl-, sodium salt 1:1, sodium 4-4-dimethylaminophenylazo benzoate, 4-e-4-dimethylaminophenyl azo benzoic acid
PubChem CID 23674498
IUPAC-Name Natrium;4-[[4-(Dimethylamino)Phenyl]Diazenyl]Benzoat
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)C(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min
Verpackung Glasflasche
Menge 2.5 g
Formelmasse 291.27
Reinheit (%) 98%
Güte Extrarein
Physikalische Form Kristallpulver