missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,4'-Dimethylbenzil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11408507
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11408507 1 g 1 Gramm
11418507 5 g 5 Gramm
11428507 25 g 25 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11408507

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18576.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 3457-48-5 | C16H14O2 | 238.286 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 3457-48-5
Summenformel C16H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 238.286
MDL-Nummer MFCD00008554
InChI-Schlüssel BCWCEHMHCDCJAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dimethylbenzil, 1,2-di-p-tolylethane-1,2-dione, p-tolil, 1,2-bis 4-methylphenyl ethane-1,2-dione, ethanedione, bis 4-methylphenyl, ethandione, bis p-tolyl, bis 4-methylphenyl ethane-1,2-dione, 1,2-bis 4-methylphenyl-1,2-ethanedione, di-p-tolylethanedione, 4,4/'-dimethylbenzil
PubChem CID 76996
IUPAC-Name 1,2-Bis(4 -Methylphenyl)ethan-1,2-Dion
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4,4'-Dimethylbenzil
Schmelzpunkt 102°C to 104°C
Menge 1 g
Formelmasse 238.29
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.