Learn More
4,4'-Dimethylbenzil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428507
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11428507 25 g 25 Gramm
11408507 1 g 1 Gramm
11418507 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428507 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18576.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3457-48-5 | C16H14O2 | 238.286 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3457-48-5
Summenformel C16H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 238.286
MDL-Nummer MFCD00008554
InChI-Schlüssel BCWCEHMHCDCJAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dimethylbenzil, 1,2-di-p-tolylethane-1,2-dione, p-tolil, 1,2-bis 4-methylphenyl ethane-1,2-dione, ethanedione, bis 4-methylphenyl, ethandione, bis p-tolyl, bis 4-methylphenyl ethane-1,2-dione, 1,2-bis 4-methylphenyl-1,2-ethanedione, di-p-tolylethanedione, 4,4/'-dimethylbenzil
PubChem CID 76996
IUPAC-Name 1,2-Bis(4 -Methylphenyl)ethan-1,2-Dion
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Dimethylbenzil
Schmelzpunkt 102°C to 104°C
Menge 25 g
Formelmasse 238.29
Reinheit (%) 98%