Learn More
4,4'-Dimethylbiphenyl 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10356370 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10356370 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10356370 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 116080010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4′-Dimethylbiphenyl
Namenshinweis 97%
CAS 613-33-2
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 117°C to 122°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 295°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C14H14
Strukturformel CH3C6H4C6H4CH3
MDL-Nummer MFCD00008545
Menge 1 g
Beilstein 05, 610
Synonym 4,4'-dimethylbiphenyl, 4,4'-bitolyl, 4,4'-dimethyldiphenyl, bi-p-tolyl, di-p-tolyl, p,p'-bitolyl, 4,4'-dimethyl-1,1'-biphenyl, 4,4'-ditolyl, 1,1'-biphenyl, 4,4'-dimethyl, 4,4'-dimethyl-biphenyl
InChI-Schlüssel RZTDESRVPFKCBH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C
IUPAC-Name 1-Methyl-4-(4-methylphenyl)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 182.27
PubChem CID 11941
Formelmasse 182.27
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver