Learn More
4,4-Dimethylcyclohexan-1-ol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10600245
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10600245 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10547473 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10600245 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTBG00026DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 932-01-4
Summenformel C8H16O
Molekulargewicht (g/mol) 128.22
MDL-Nummer MFCD00101954
InChI-Schlüssel VUQOIZPFYIVUKD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 136735
IUPAC-Name 4,4-Dimethylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1(C)CCC(O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 4-Dimethylcyclohexan-1-ol
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 4,4-dimethylcyclohexanol, cyclohexanol, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-cyclohexanol, cyclohexanol,4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-1-cyclohexanol, 4,4-dimethyl cyclohexan-1-ol
Formelmasse 128.21
Reinheit (%) 95%