Learn More
4,4-Dimethylcyclohexanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13468628 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 13468628
Marke: Thermo Scientific Acros 448810010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4255-62-3 | C8H14O | 126.199 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4255-62-3
InChI-Schlüssel PXQMSTLNSHMSJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl cyclohexanone, 4,4-dimethyl-cyclohexan-1-one, 4,4-dimethycyclohexanone, 4.4-dimethylcyclohexanone, acmc-209jq8, 4,4-dimethyl-cyclohexanone, ksc494a0f, 4,4-dimethyl-1-cyclohexanone
PubChem CID 138166
IUPAC-Name 4,4-Dimethylcyclohexan-1-on
SMILES CC1(CCC(=O)CC1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 4-Dimethylcyclohexanone
Schmelzpunkt 41°C to 43°C
Siedepunkt 73°C (14.0 mmHg)
Flammpunkt 62°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H14O
Strukturformel (CH3)2C6H8(=O)
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Molekulargewicht (g/mol) 126.2
Formelmasse 126.2
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4-Dimethylcyclohexanone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.