Learn More
4-(-Ethylphenyl)--thiosemicarbazid,4-ethylphenyl)-3-thiosemicarbazid, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11338765
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11338765 1 g 1 Gramm
11348765 5 g 5 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11338765
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L12361.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93693-01-7
Summenformel C9H13N3S
Molekulargewicht (g/mol) 195.28
MDL-Nummer MFCD00041303
InChI-Schlüssel MXVVZBDSLDIVAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-ethylphenyl-3-thiosemicarbazide, n-4-ethylphenyl hydrazinecarbothioamide, 3-amino-1-4-ethylphenyl thiourea, 4-ethylphenyl amino hydrazinomethane-1-thione, 1-amino-3-4-ethylphenyl thiourea, 4-4'-ethylphenyl-3-thiosemicarbazide
PubChem CID 3259670
IUPAC-Name 1-Amino-3-(4-ethylphenyl)thioharnstoff
SMILES CCC1=CC=C(NC(=S)NN)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Ethylphenyl)-3-thiosemicarbazide
Schmelzpunkt 128°C to 131°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2804749
Formelmasse 195.29
Reinheit (%) ≥98%