Learn More
4-(4-Fluorbenzoyl)Buttersäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11405570
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11405570
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H25839.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149437-76-3
Summenformel C11H11FO3
Molekulargewicht (g/mol) 210.204
MDL-Nummer MFCD00667222
InChI-Schlüssel ZBQROUOOMAMCQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-fluorobenzoyl butyric acid, 5-4-fluorophenyl-5-oxopentanoic acid, 4-4-fluorobenzoyl butyricacid, 5-4-fluorophenyl-5-oxovaleric acid, 4-fluorobenzoylbutyric acid, 5-4'-fluorophenyl-5-oxopentanoic acid, 4-4-fluorobenzoyl butanoic acid, 4-4-fluorobenzoyl-butyric acid, 4-fluorophenyl-5-oxopentanoic acid, 4-4'-fluorobenzoyl butyric acid
PubChem CID 689096
IUPAC-Name 5-(4 -fluorphenyl)-5 -Oxopentanosäure
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCC(=O)O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Fluorobenzoyl)butyric acid
Schmelzpunkt 141°C to 144°C
Menge 1 g
Formelmasse 210.21
Reinheit (%) 98%