Learn More
4-(4-Fluorbenzoyl)piperidinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446366
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11446366 1 g 1 Gramm
11456366 5 g 5 Gramm
11466366 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446366 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23142.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 25519-78-2 | C12H15ClFNO | 243.71 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25519-78-2
Summenformel C12H15ClFNO
Molekulargewicht (g/mol) 243.71
MDL-Nummer MFCD00044912
InChI-Schlüssel GPKDBZQZPNOBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-fluorobenzoyl piperidine hydrochloride, 4-fluorophenyl piperidin-4-yl methanone hydrochloride, 4-fluorophenyl 4-piperidinyl ketone hydrochloride, p-fluorophenyl 4-piperidyl ketone hydrochloride, 4-fluorophenyl 4-piperidyl methanone hydrochloride, 4-fluoro-phenyl-piperidin-4-yl-methanone hydrochloride, 4-4-fluorobenzoyl piperidine hcl, 4-p-fluorobenzoyl piperidine hydrochloride, 4-4'-fluorobenzoyl piperidine hydrochloride, methanone, 4-fluorophenyl-4-piperidinyl-, hydrochloride
PubChem CID 3084438
IUPAC-Name hydrogen 4-(4-fluorobenzoyl)piperidine chloride
SMILES [H+].[Cl-].FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 243.71
Reinheit (%) 98%