Learn More
4-(4-Fluorbenzoyl)piperidinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30406996
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30406996 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30406996 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF58847050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine Hydrochloride
CAS 25519-78-2
Summenformel C12H15ClFNO
Menge 50 g
Synonym (4-fluorophenyl)-4-piperidinylmethanone Hydrochloride, p-Fluorophenyl 4-piperidylketone Hydrochloride, (4-Fluorophenyl)(piperidin-4-yl)methanone Hydrochloride, 4-(p-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride, 4-Fluorophenyl 4-piperidinyl Ketone Hydrochloride, p-Fluorophenyl 4-Piperidinyl Ketone Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C12H14FNO.ClH/c13-11-3-1-9(2-4-11)12(15)10-5-7-14-8-6-10;/h1-4,10,14H,5-8H2;1H
SMILES Cl.Fc1ccc(cc1)C(=O)C2CCNCC2
IUPAC-Name (4-Fluorphenyl)-piperidin-4-ylmethanon;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 243.71
Formelmasse 243.0826