Learn More
4-(4-Fluorbenzyl)-piperidin Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15410799
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15410799 1 g 1 Gramm
15420799 5 g 5 Gramm
15430799 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15410799
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63860.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 193357-52-7 | C12H17ClFN | 229.72 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Reaktionsmittel für die Synthese von 4-(Substituiertes Benzyl)piperidin und (±)-3-(Substituiertes Benzyl)pyrrolidin. Es ist ein wichtiges und wertvolles pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 193357-52-7
Summenformel C12H17ClFN
Molekulargewicht (g/mol) 229.72
MDL-Nummer MFCD03840140
InChI-Schlüssel OJKWWANXBGLGQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-fluorobenzyl piperidine hydrochloride, 4-4-fluorobenzyl piperidine hcl, 4-4-fluoro-benzyl-piperidine hydrochloride, 4-4'-fluorobenzyl piperidine hydrochloride, piperidine, 4-4-fluorophenyl methyl-, hydrochloride, 4-4-fluorophenyl methyl piperidine hydrochloride, 4-4-fluorobenzyl piperidine hydrochloride salt, 4-4-fluorobenzyl piperidine hydrobromide, 4-4-fluorobenzyl piperidinehydrochloride, 4-4-fluorobenzyl-piperidine hydrochloride
PubChem CID 17039492
SMILES Cl.FC1=CC=C(CC2CCNCC2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride
Menge 1 g
IUPAC-Name 4-[(4-Fluorphenyl)methyl]piperidinhydrochlorid
Formelmasse 229.72
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest