Learn More
4-(4-Fluorbenzyloxy)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473228
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11473228 25 g 25 Gramm
11463228 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473228 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17657.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 56442-17-2 | C14H11FO2 | 230.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56442-17-2
Summenformel C14H11FO2
Molekulargewicht (g/mol) 230.24
MDL-Nummer MFCD00173650
InChI-Schlüssel QGULWBQOCMQNFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-fluorobenzyloxy benzaldehyde, 4-4-fluorobenzyl oxy benzaldehyde, 4-4-fluorophenyl methoxy benzaldehyde, acmc-1b0gw, cbmicro_008348, 4-4-fluorobenzyl-oxy benzaldehyde, 4-4-fluoro-benzyloxy-benzaldehyde, benzaldehyde,4-4-fluorophenyl methoxy
PubChem CID 735860
IUPAC-Name 4-[(4-fluorophenyl)methoxy]benzaldehyde
SMILES FC1=CC=C(COC2=CC=C(C=O)C=C2)C=C1
Spécification
Chemischer Name oder Material 4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde
Menge 25 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 230.24
Reinheit (%) 97%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.