Learn More
4-(-Fluorphenyl)--tetrahydropyridin4-fluorphenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin Hydrochlorid, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13488678 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
13488678 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 13488678 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 450540100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
CAS 1978-61-6
Schmelzpunkt 169.0°C to 173.0°C
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C11H12FN·HCl
Menge 10 g
Synonym 4-4-fluorophenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride, 4-p-fluorophenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride, pyridine, 1,2,3,6-tetrahydro-4-p-fluorophenyl-, hydrochloride, pyridine, 4-4-fluorophenyl-1,2,3,6-tetrahydro-, hydrochloride, 4-4-fluorophenyl-1,2,3,6-tetrahydro-pyridine hydrochloride, pyridine,2,3,6-tetrahydro-, hydrochloride, 4-p-fluorophenyl-1,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride, 4-4-fluoro-phenyl-1,2,3,6-tetrahydro-pyridine hydrochloride, 4-4-fluoro-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride, 4-4-fluorophenyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine hydrochloride
InChI-Schlüssel CTTBTYWBXXWBMU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CNCC=C1C2=CC=C(C=C2)F.Cl
IUPAC-Name 4-(4-fluorphenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 213.68
PubChem CID 197747
Formelmasse 213.68
Reinheit (%) 98+%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(4-Fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.