Learn More
4-(4-Fluorphenyl)-4-hydroxypiperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15430849
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15430849 5 g 5 Gramm
15440849 250 mg 250 Milligramm
15420849 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15430849 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63892.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3888-65-1 | C11H14FNO | 195.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3888-65-1
Summenformel C11H14FNO
Molekulargewicht (g/mol) 195.24
MDL-Nummer MFCD00023146
InChI-Schlüssel QXWRXWPNHLIZBV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77497
IUPAC-Name 4-(4-Fluorphenyl)Piperidin-4-ol
SMILES OC1(CCNCC1)C1=CC=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Fluorophenyl)-4-hydroxypiperidine
Menge 5 g
Synonym 4-4-fluorophenyl piperidin-4-ol, 4-piperidinol, 4-4-fluorophenyl, 4-4-fluorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-4-fluorophenyl-4-piperidinol, 4-fluorophenyl-4-hydroxylpiperidinehydrochloride, 4-4-fluoro-phenyl piperidin-4-ol, 4-piperidinol,4-4-fluorophenyl, 4-4-fluorophenyl-4hydroxypiperidine, 4-hydroxy-4-4-fluorophenyl piperidine, 4-4-fluorophenyl-4-hydroxy piperidine
Formelmasse 195.23
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest