Learn More
4-(4-Fluorophenyl)-4-Oxobutansäure, TRC
Artikelnummer. 30402414
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30402414 5 g
30398545 2.5 g
30401023 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30402414 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF6322835G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 366-77-8
Summenformel C10 H9 F O3
Molekulargewicht (g/mol) 196.175
Synonym Benzenebutanoic acid, 4-fluoro-γ-oxo- (9CI, ACI), 4-Fluoro-γ-oxobenzenebutanoic acid (ACI), Propionic acid, 3-(p-fluorobenzoyl)- (7CI, 8CI), 3-(4-Fluorobenzoyl)propanoic acid, 3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid, 3-(p-Fluorobenzoyl)propionic acid, 4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutanoic acid, 4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutyric acid, 4-Fluorobenzoylpropionic acid, 4-Oxo-4-(p-fluorophenyl)butyric acid, Ba 2833, NSC 408180, β-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid, β-(p-Fluorobenzoyl)propionic acid, γ-(4-Fluorophenyl)-γ-oxobutanoic acid
IUPAC-Name 4-(4 -fluorphenyl)-4 -Oxobutansäure
SMILES OC(=O)CCC(=O)c1ccc(F)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutanoic Acid
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H9FO3/c11-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,13,14)
Formelmasse 196.054