Learn More
4-(4-Fluorphenyl)imidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15414107
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15414107 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15414107 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31503.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Fluorophenyl)imidazole
CAS 65020-70-4
Schmelzpunkt 127°C to 131°C
Summenformel C9H7FN2
MDL-Nummer MFCD00297041
Menge 5 g
Synonym 4-4-fluorophenyl-1h-imidazole, 5-4-fluorophenyl-1h-imidazole, 1h-imidazole,5-4-fluorophenyl, 4-4-fluoro-phenyl-1h-imidazole, regid_for_cid_657876, 5-4-fluorophenyl-3h-imidazole, 4-4-fluorophenyl-1h-imidazole, 9, 1h-imidazole, 5-4-fluorophenyl, 3sq
InChI-Schlüssel QYDAFWKRBZYBOB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CN=CN2)F
IUPAC-Name 5-(4-Fluorphenyl)-1H-Imidazol
Molekulargewicht (g/mol) 162.167
PubChem CID 657876
Formelmasse 162.17
Reinheit (%) 97%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Nur für Forschungszwecke
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.