Learn More
4,4-(Hexafluorisopropyliden)diphthalsäureanhydrid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342907
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11342907 100 g 100 Gramm
11322907 5 g 5 Gramm
11332907 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11342907 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16150.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1107-00-2 | C19H6F6O6 | 444.241 g/mol
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene) diphthalic anhydride is involved in the synthesis of polyamides derived from terphenylenes, which is used for gas separation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)Diphthalanhydrid ist an der Synthese von Polyamiden aus Terphenylenen beteiligt, die zur Gastrennung verwendet werden.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1107-00-2
Summenformel C19H6F6O6
Molekulargewicht (g/mol) 444.241
MDL-Nummer MFCD00039143
InChI-Schlüssel QHHKLPCQTTWFSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-hexafluoroisopropylidene diphthalic anhydride, 4,4'-hexafluoroisopropylidene diphthalicanhydride, 5,5'-perfluoropropane-2,2-diyl bis isobenzofuran-1,3-dione, 2,2-bis 3,4-anhydrodicarboxyphenyl hexafluoropropane, 4,4'-hexafluoroisopropylidene bis phthalic anhydride, 6fda, 1,3-isobenzofurandione, 5,5'-2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethylidene bis, 2,2-bis 3,4-dicarboxyphenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane dianhydride, 5-2-1,3-dioxo-2-benzofuran-5-yl-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl-2-benzofuran-1,3-dione, 2,2'-bis-3,4-dicarboxyphenyl hexafluoropropane dianhydride
PubChem CID 70677
IUPAC-Name 5-[2-(1,3-Dioxo-2-benzofuran-5-yl)-1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan-2-yl]-2-benzofuran-1,3-dion
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(C3=CC4=C(C=C3)C(=O)OC4=O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)OC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride
Schmelzpunkt 244°C to 247°C
Menge 100 g
Beilstein 7057916
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 444.25
Reinheit (%) 99%