Learn More
4-(4-Iodphenyl)morpholin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10556913
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10556913 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10167522 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10386584 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10556913 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC17411DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 87350-77-4
Summenformel C10H12INO
Molekulargewicht (g/mol) 289.116
InChI-Schlüssel YUEREUIIUISPFV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795358
IUPAC-Name 4-(4-Iodphenyl)Morpholin
SMILES C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Iodophenyl)morpholine
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 4-4-iodophenyl morpholine, 4-iodophenylmorpholine, morpholine,4-4-iodophenyl, morpholine, 4-4-iodophenyl, 1-iodo-4-morpholin-4-yl benzene
Formelmasse 289.11
Reinheit (%) 97%