Learn More
4-(4-Isocyanatophenoxy)tetrahydropyran, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10723854
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10723854 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10003123 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10723854 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC52406DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 892501-94-9
Summenformel C12H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 219.24
MDL-Nummer MFCD09702366
InChI-Schlüssel ZGNHUEWFJQLPDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-isocyanatophenoxy oxane, 4-4-isocyanatophenoxy tetrahydropyran, 4-4-isocyanatophenoxy tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran,tetrahydro-4-4-isocyanatophenoxy, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy phenyl isocyanate, 1-isocyanato-4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzene, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy benzenisocyanate
PubChem CID 24229521
IUPAC-Name 4-(4-Isocyanatophenoxy)oxan
SMILES C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Isocyanatophenoxy)tetrahydropyran
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 219.24
Reinheit (%) 97%