Learn More
4-(4-Isocyanatopyrid-2-yl)Morpholin, ≥90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10642855
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10642855 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10406613 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10642855 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC43106CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 876316-43-7
Summenformel C10H11N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 205.22
MDL-Nummer MFCD08271914
InChI-Schlüssel LRVCWTODNVVIOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-isocyanatopyrid-2-yl morpholine, 4-4-isocyanatopyridin-2-yl morpholine, morpholine,4-4-isocyanato-2-pyridinyl, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-isocyanate, 4-4-isocyanatopyrid-2-yl-morpholine, 2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl isocyanate, 4-isocyanato-2-morpholin-4-yl pyridine
PubChem CID 18525762
IUPAC-Name 4-(4-Isocyanatopyridin-2-yl)morpholin
SMILES O=C=NC1=CC(=NC=C1)N1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Isocyanatopyrid-2-yl)morpholine
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 205.22
Reinheit (%) 95%