Learn More
4-(4-Methoxybenzoyl)piperidinhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30462303
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30462303 4 x 25 mg -
30051834 100 mg 100 Milligramm
30049863 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30462303 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3713.0100254AMP
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-(4-Methoxybenzoyl)piperidinhydrochlorid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Methoxybenzoyl)piperidine Hydrochloride
CAS 25519-82-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-(4-Methoxybenzoyl)piperidine Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C13 H17 N O2 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Methanone, (4-methoxyphenyl)-4-piperidinyl-, hydrochloride (1:1), Ketone, p-methoxyphenyl 4-piperidyl, hydrochloride (8CI), Methanone, (4-methoxyphenyl)-4-piperidinyl-, hydrochloride (9CI), 4-(4-Methoxybenzoyl)piperidine hydrochloride, 4-(p-Methoxybenzoyl)piperidine hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C13H17NO2.ClH/c1-16-12-4-2-10(3-5-12)13(15)11-6-8-14-9-7-11;/h2-5,11,14H,6-9H2,1H3;1H
Lösungstyp Neat
SMILES Cl.COc1ccc(cc1)C(=O)C2CCNCC2
IUPAC-Name (4-Methoxyphenyl)-piperidin-4-ylmethanon;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 255.74
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 255.1026 g/mol