Learn More
4-(-Methoxyphenoxy)piperidin,4-methoxyphenoxy)piperidin, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11479720
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 11479720
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50966.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 162402-33-7
Summenformel C12H17NO2
Molekulargewicht (g/mol) 207.273
MDL-Nummer MFCD08059670
InChI-Schlüssel HRMYEAQYLDCUGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methoxyphenoxy piperidine, 4-4-methoxy-phenoxy-piperidine, pubchem18385, acmc-1c1vz, 4-p-methoxyphenoxy piperidine, piperidine,4-4-methoxyphenoxy, piperidine, 4-4-methoxyphenoxy
PubChem CID 3409233
IUPAC-Name 4-(4-Methoxyphenoxy)piperidin
SMILES COC1=CC=C(C=C1)OC2CCNCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Methoxyphenoxy)piperidine
Menge 250 mg
Formelmasse 207.27
Reinheit (%) 99%