Learn More
4-(4-Methoxyphenyl)buttersäure, TRC
Artikelnummer. 30469566
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30469566 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30469566 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM329568250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Methoxyphenyl)butyric Acid
CAS 4521-28-2
Summenformel C11H14O3
Menge 250 mg
Synonym 4-Methoxybenzenebutanoic Acid, 4-(4-Methoxyphenyl)butanoic Acid, 4-(p-Methoxyphenyl)butyric Acid, NSC 407553, gamma-(p-Methoxyphenyl)-butyric Acid
InChI-Formel InChI=1S/C11H14O3/c1-14-10-7-5-9(6-8-10)3-2-4-11(12)13/h5-8H,2-4H2,1H3,(H,12,13)
SMILES COc1ccc(CCCC(=O)O)cc1
IUPAC-Name 4-(4-methoxyphenyl)Butansäure
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
Formelmasse 194.0943