Learn More
4-(4-Methoxyphenyl)Pyrimidin-2-Thiol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2700683
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10573202
Marke: Thermo Scientific Maybridge KM04163DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 175202-77-4
Summenformel C11H10N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 218.274
MDL-Nummer MFCD00085109
InChI-Schlüssel KSXDNCUHISGCTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methoxyphenyl pyrimidine-2-thiol, 4-4-methoxyphenyl-3h-pyrimidine-2-thione, maybridge1_004759, 4-4-methoxyphenyl-2-pyrimidinethiol, 4-4-methoxy-phenyl-pyrimidine-2-thiol, 6-4-methoxyphenyl-1h-pyrimidine-2-thione, 4-4-methoxyphenyl-2-pyrimidinyl hydrosulfide
PubChem CID 2736768
IUPAC-Name 6-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrimidin-2-thion
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C2=CC=NC(=S)N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Methoxyphenyl)pyrimidine-2-thiol
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 218.28
Reinheit (%) 95%