Learn More
4-(4-methyl-1-piperazinyl)-2-(trifluormethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15498595
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15498595 1 g 1 Gramm
15418605 250 mg 250 Milligramm
15408605 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15498595 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33704.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 863675-89-2
Summenformel C12H16F3N3
Molekulargewicht (g/mol) 259.276
MDL-Nummer MFCD09042650
InChI-Schlüssel ILGSVUPRBCGGLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methylpiperazin-1-yl-2-trifluoromethyl aniline, 4-4-methyl-1-piperazinyl-2-trifluoromethyl aniline
PubChem CID 16770363
IUPAC-Name 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)-2-(trifluormethyl)anilin
SMILES CN1CCN(CC1)C2=CC(=C(C=C2)N)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 259.28
Reinheit (%) 97%