Learn More
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312619
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11312619 5 g 5 Gramm
11302619 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312619 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26684.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16153-81-4 | C11H18N3 | 192.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16153-81-4
Summenformel C11H18N3
Molekulargewicht (g/mol) 192.29
MDL-Nummer MFCD00172703
InChI-Schlüssel MOZNZNKHRXRLLF-UHFFFAOYSA-O
Synonym 4-4-methylpiperazino aniline, 4-4-methylpiperazin-1-yl aniline, 4-methyl-1-4-aminophenyl piperazine, 4-4-methyl-1-piperazinyl aniline, 4-4-methylpiperazin-1-yl phenylamine, 1-4-aminophenyl-4-methylpiperazine, 4-4-methyl-piperazin-1-yl-phenylamine, 4-4-methylpiperazin-1-yl benzenamine, benzenamine, 4-4-methyl-1-piperazinyl, 4-4-methylpiperazinyl phenylamine
PubChem CID 737253
IUPAC-Name 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)Anilin
SMILES C[NH+]1CCN(CC1)C1=CC=C(N)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline
Schmelzpunkt 89°C to 94°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3263
Formelmasse 191.27
Reinheit (%) 97%