Learn More
4-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[3-methyl-4-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamid, Mikromol™
Artikelnummer. 30051405
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30051405 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30051405 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3566.170025
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[3-methyl-4-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imatinib para-Diaminomethylbenzene
CAS 1026753-54-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Imatinib para-Diaminomethylbenzene
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C29 H31 N7 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Benzamide, 4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[3-methyl-4-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-, Imatinib para-diaminomethylbenzene
InChI-Formel InChI=1S/C29H31N7O/c1-21-18-25(9-10-26(21)33-29-31-13-11-27(34-29)24-4-3-12-30-19-24)32-28(37)23-7-5-22(6-8-23)20-36-16-14-35(2)15-17-36/h3-13,18-19H,14-17,20H2,1-2H3,(H,32,37)(H,31,33,34)
SMILES CN1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccc(Nc4nccc(n4)c5cccnc5)c(C)c3)CC1
IUPAC-Name 4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]-N-[3-Methyl-4-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]phenyl]benzamid
Molekulargewicht (g/mol) 493.6
Menge 25 mg
Formelmasse 493.259 g/mol