Learn More
4,4'-Methylen-bis(2-chloranilin) 10 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4,4'-Methylene-bis(2-chloroaniline) |
| CAS | 101-14-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 4,4'-Methylene-bis(2-chloroaniline) |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C13 H12 Cl2 N2 |
| Konzentration | 10 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Benzenamine, 4,4′-methylenebis[2-chloro- (9CI, ACI), 4,4′-Methylenebis[2-chlorobenzenamine] (ACI), Aniline, 4,4′-methylenebis[2-chloro- (6CI, 8CI), 2,2′-Dichloro-4,4′-methylenedianiline, 3,3′-Dichloro-4,4′-diaminodiphenylmethane, 4,4′-Methylenebis(2-chloraniline), 4,4′-Methylenebis[2-chloroaniline], 4,4′-Methylenebis[o-chloroaniline], [4-(4-Amino-3-chlorobenzyl)-2-chlorophenyl]amine, Bis(3-chloro-4-aminophenyl)methane, Bis(4-amino-3-chlorophenyl)methane, Bisamine A, Bisamine S, CPP 100, Cuamine K, Cuamine M, Cuamine MT, Curalon M, Curene 442, Diamet Kh, Diamet X, DKh, HR 100, HR 100 (amine), Ihara Cuamine MT, Isocross SM, Kuralon, MBOCA, Methylenebis(3-chloro-4-aminobenzene), Methylenebis(chloraniline), Methylenebis(o-chloroaniline), Millionate M, MOCA, MOCA (curing agent), NSC 52954, Pandex E, Pandex M 3202, Quodorole, SL 4037, Vibracure 133, Vibracure A 133 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H12Cl2N2/c14-10-6-8(1-3-12(10)16)5-9-2-4-13(17)11(15)7-9/h1-4,6-7H,5,16-17H2 |
| Lösungstyp | Einheitliche Lösung |
| Mehr anzeigen |