Learn More
4,4'-Methylenbis(2-chloranilin) (~90%), TRC
Artikelnummer. 30483099
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30483099 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30483099 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3042805G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Methylene-bis(2-chloroaniline)
CAS 101-14-4
Summenformel C13 H12 Cl2 N2
Menge 5 g
Synonym Benzenamine','4,4′-methylenebis[2-chloro- (9CI','ACI), 4,4′-Methylenebis[2-chlorobenzenamine] (ACI), Aniline','4,4′-methylenebis[2-chloro- (6CI','8CI), 2,2′-Dichloro-4,4′-methylenedianiline, 3,3′-Dichloro-4,4′-diaminodiphenylmethane, 4,4′-Methylenebis(2-chloraniline), 4,4′-Methylenebis[2-chloroaniline], 4,4′-Methylenebis[o-chloroaniline], [4-(4-Amino-3-chlorobenzyl)-2-chlorophenyl]amine, Bis(3-chloro-4-aminophenyl)methane, Bis(4-amino-3-chlorophenyl)methane, Bisamine A, Bisamine S, CPP 100, Cuamine K, Cuamine M, Cuamine MT, Curalon M, Curene 442, Diamet Kh, Diamet X, DKh, HR 100, HR 100 (amine), Ihara Cuamine MT, Isocross SM, Kuralon, MBOCA, Methylenebis(3-chloro-4-aminobenzene), Methylenebis(chloraniline), Methylenebis(o-chloroaniline), Millionate M, MOCA, MOCA (curing agent), NSC 52954, Pandex E, Pandex M 3202, Quodorole, SL 4037, Vibracure 133, Vibracure A 133
InChI-Formel InChI=1S/C13H12Cl2N2/c14-10-6-8(1-3-12(10)16)5-9-2-4-13(17)11(15)7-9/h1-4,6-7H,5,16-17H2
SMILES Nc1ccc(Cc2ccc(N)c(Cl)c2)cc1Cl
IUPAC-Name 4-[(4-Amino-3-Chlorphenyl)methyl]-2-Chloranilin
Molekulargewicht (g/mol) 267.15
Formelmasse 266.0378