Learn More
4,4'-methylenbis(2 -methylcyclohexylamin), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15224814 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15224814 1 L Glasflasche 1 Liter
15234814 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15224814 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 450240010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 6864-37-5 | C15H30N2 | 238.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6864-37-5
Summenformel C15H30N2
Molekulargewicht (g/mol) 238.42
MDL-Nummer MFCD00075535
InChI-Schlüssel IGSBHTZEJMPDSZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4,4'-methylenebis 2-methylcyclohexanamine, bis 4-amino-3-methylcyclohexyl methane, cyclohexanamine, 4,4'-methylenebis 2-methyl, 4,4'-methylenebis 2-methylcyclohexylamine, 3,3'-dimethyl-4,4'-diaminodicyclohexylmethane, 2,2'-dimethyl-4,4'-methylenebis cyclohexylamine, 4-4-amino-3-methylcyclohexyl methyl-2-methylcyclohexan-1-amine, 4,4'-methylenebis 2-methylcyclohexyl-amine, 2,2'-dimethyl-4,4'methylenebis cyclohexylamine
PubChem CID 91555
IUPAC-Name 4-[(4-Amino-3-methylcyclohexyl)methyl]-2-methylcyclohexan-1-amin
SMILES CC1CC(CC2CCC(N)C(C)C2)CCC1N
Specifications
Chemischer Name oder Material 4, 4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine)
Dichte 0.9400g/mL
Siedepunkt 93.0°C to 100.0°C
Flammpunkt 113°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 L
Relative Dichte 0.94
Viskosität 142 mPa.s (20°C)
Formelmasse 238.41
Reinheit (%) 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4,4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine)
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.