Learn More
4,4'-Methylenbis(Cyclohexylamin), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15244654 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15244654 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15244654 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 159342500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 4'-Methylenebis(cyclohexylamine)
CAS 1761-71-3
Schmelzpunkt 36.5°C
Siedepunkt 325.0°C to 327.0°C
Flammpunkt 159°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C13H26N2
Strukturformel CH2(C6H10NH2)2
Menge 250 g
Synonym 4,4'-methylenedicyclohexanamine, 4,4'-diaminodicyclohexylmethane, 4,4'-methylenebis cyclohexylamine, cyclohexanamine, 4,4'-methylenebis, wandamin hm, bis 4-aminocyclohexyl methane, bis p-aminocyclohexyl methane, 4,4'-diaminodicyclohexyl methane, pacm 20, cyclohexylamine, 4,4'-methylenebis
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5g/L (20°C)
InChI-Schlüssel DZIHTWJGPDVSGE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC(CCC1CC2CCC(CC2)N)N
IUPAC-Name 4-[(4-Aminocyclohexyl)methyl]cyclohexan-1-amin
Molekulargewicht (g/mol) 210.36
PubChem CID 15660
Formelmasse 210.36
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-Methylenebis(cyclohexylamine)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.