Learn More
4,4' – Methylenbis (Cyclohexylamin), TRC
Artikelnummer. 30474805
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30474805 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30474805 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM22734010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Methylenebis(cyclohexylamine)
CAS 1761-71-3
Summenformel C13 H26 N2
Menge 10 g
Synonym Cyclohexylamine, 4,4-methylenebis- (6CI), Cyclohexylamine, 4,4'-methylenebis- (8CI), 4,4'-Methylenebis[cyclohexanamine], 4,4'-Diaminocyclohexylmethane, 4,4'-Diaminodicyclohexylmethane, 4,4'-Methylenebis(aminocyclohexane), 4,4'-Methylenebis(cyclohexylamine), 4,4'-Methylenedicyclohexanamine, 4,4'-Methylenedicyclohexylamine, 4,4'-Methylenedicyclohexyldiamine, 4-(4-Aminocyclohexylmethyl)-1-cyclohexylamine, 4-(4-Aminocyclohexylmethyl)cyclohexanamine, Amicure PACM, Amicure PACM 20, BACM, Bis(4-aminocyclohexyl)methane, Bis(p-aminocyclohexane)methane, Bis(p-aminocyclohexyl)methane, DDCM, Di(p-aminocyclohexyl)methane, Dicyan, Dicyclohexylmethane-4,4'-diamine, HLR 4219, HLR 4448, Methylenebis(4-aminocyclohexane), Methylenebis(4-cyclohexylamine), PACM, PACM 20, Resoltech 1084, S 509361, Vestamin PACM, Wondamine HM, p,p'-Diaminodicyclohexylmethane, Cyclohexanamine, 4,4'-methylenebis-
InChI-Formel InChI=1S/C13H26N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h10-13H,1-9,14-15H2
SMILES NC1CCC(CC2CCC(N)CC2)CC1
IUPAC-Name 4-[(4-Aminocyclohexyl)methyl]cyclohexan-1-amin
Molekulargewicht (g/mol) 210.36
Formelmasse 210.2096