Learn More
4-(4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)bensonitril, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10704097
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10704097 5 g -
10327064 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10704097
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC60316DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 166438-80-8
Summenformel C13H17N3
Molekulargewicht (g/mol) 215.3
InChI-Schlüssel LWRMQRYMWJWCLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzonitrile, 4-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl benzonitrile, benzonitrile,4-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl, 4-4-methylhomopiperazin-1-yl benzonitrile, 4-4-methyl-1,4-diazaperhydroepinyl benzenecarbonitrile, 4-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepine-1-yl benzonitrile
PubChem CID 18001106
IUPAC-Name 4-(4-Methyl-1,4-diazepan-1-yl)benzonitril
SMILES CN1CCCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)benzonitrile
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 215.3
Reinheit (%) 97%