Learn More
4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenylboronsäure, 97 %, Maybridge
Artikelnummer. 10397534
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10397534 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10397534 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00016DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylboronic acid, pinacol ester
CAS 747413-21-4
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C17H27BN2O2
MDL-Nummer MFCD06795650
Menge 1 g
Synonym 1-methyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperazine, 4-4-methylpiperazin-1-yl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4-methylpiperazin-1-yl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-4-methyl-1-piperazinyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4-methylpiperazin-1-yl benzeneboronic acid, pinacol ester, 1-methyl-4-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperazine, 4-4-methyl-1-piperazinyl benzeneboronic acid pinacol ester, 2-4-4-methylpiperazin-1-yl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, pubchem22675
InChI-Schlüssel RDFJBDMCBVSCFI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCN(CC1)C1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
IUPAC-Name 1-Methyl-4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]piperazin
Molekulargewicht (g/mol) 302.23
PubChem CID 17998905
Formelmasse 302.22
Reinheit (%) 97%